Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein di-β -D-glucuronid (FDGlcU)
Beskrivelse
Fluorescein di-β -D-glucuronid (FDGlcU) er farveløst og ikke-fluorescerende, indtil det er hydrolyseret til monoglucuronidet og derefter til det stærkt fluorescerende fluorescein.
Beta-Glucuronidase (GUS) assays, celleanalyse, enzym- og proteinaktivitetsassays, flowcytometri, glycosidase, neuraminidase og relateret enzymaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse, reporterassays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Celle-permeant |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Mængde | 5 mg |
| Substrater | Beta-Glucuronidase (GUS) substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Excitation/Emission | ⁄490 514 |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |