Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein di-β -D-Glucopyranosid (FDGlu)
Artikelnummer. 11514816
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11514816 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11514816 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F2881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2900.00 DKK
    2320.00 DKK / 5mg
    Spare 580.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Cellegennemtrængende
Fluorescein di-β-D-glucopyranosid er et af de mest følsomme substrater for glucosidaser. Det ikke-fluorescerende substrat hydrolyseres sekventielt af β-glucosidase, først til fluorescation monoglucosid og derefter til højt fluorescerende fluorescein. Enzymmedieret hydrolyse af fluorescein di-β-D-glucopyranosid kan efterfølges af en stigning i enten absorption eller fluorescens.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellepermeabilitet Celle-permeant
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Glukosidases-substrat
Mængde 5 mg
Substrater Beta-Glucosidase Substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Excitation/Emission ⁄490 514
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitationsbølgelængdeområde 490 nm
Emissionsbølgelængdeområde 517 nm
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.