Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein di-β -D-Galactopyranosid (FDG)
Beskrivelse
Fluorescein di-β -D-galactopyranosid (FDG) er et af de mest følsomme substrater for galactosidaser. Ikke-fluorescerende FDG hydrolyseres sekventielt afβ -galactosidase, først til fluoresceinmonogalactosid (FMG) og derefter til stærkt fluorescerende fluorescein. Enzymmedieret hydrolyse af FDG kan efterfølges af stigningen i enten absorbans eller fluorescens. Følsomt substrat for galactosider.
Beta-galactosidaseassays, celleanalyse, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsassays, flowcytometri, glycosidase, neuraminidase og beslægtet enzymaktivitet, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, proteiner, ekspression, isoleringsanalyse og analyse, reporter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Celle-permeant |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Mængde | 5 mg |
| Substrater | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Excitation/Emission | ⁄490 514 |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop, fluorometer, flowcytometer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |