Få mere at vide
Invitrogen™ Fluorescein DHPE ( N- (Fluorescein-5-Thiocarbamoyl)-1,2-Dihexadecanoyl- sn- Glycero-3-phosphoethanolamin, triethylammoniumsalt)
Artikelnummer. 11504826
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11504826 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 11504826 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F362
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Excitations-/emissionsmaksima∽ 496/519 nm
Fosfolipidet, fluorescein DHPE er mærket på hovedgruppen med den grønne-fluorescerende pH-følsomme fluorofor, fluorescein
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, ionisk homeostase& Signalering, pH-detektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholipids
Mængde 5 mg
Fysisk form Fast stof
Produktlinje Invitrogen