Få mere at vide
Invitrogen™ FluoReporter™lacZ /Galactosidase kvantificeringskit
Beskrivelse
lacZ/Galactosidase kvantifikationssættet FluoReporter™ inkluderer β-galactosidasesubstratet, 3-carboxyumbelliferyl β-D-galactopyranosid, som producerer det blå-fluorescerende hydrolyseprodukt, 7-hydroxycoumarin-3-carboxlicsyre.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beta-Galactosidase Reporter Gen-Assay System |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Assay | β-Gal (lacZ) assay |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrater | CUG |
| Substrattype | Beta-Gal substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Target enzym | Beta-galactosidase |
| Format | Sæt |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.