Få mere at vide
Invitrogen™ FluoCells™ Forberedt slide #3 (musenyresektion med Alexa Fluor™ 488 WGA, Alexa Fluor™ 568 Phalloidin og DAPI)
Artikelnummer. 10788283
Skift visning
Mængde:
1 hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10788283 1 hver Hver
1 options
Artikelnummer. 10788283 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. F24630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4140.00 DKK
    3725.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 414.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Multimærkede cellepræparater til observation ved fluorescensmikroskopi valideret for immunfluorescens
FluoCells forberedt objektglas #3 er ideel til at demonstrere de optiske sektioneringsegenskaber af konfokale mikroskoper. Hvert dias indeholder en 16μ m kryostat sektion af mus nyre farvet med Alexa Fluor 488 hvedekim agglutinin (W-11261), Alexa Fluor 568 phalloidin (A-12380) og DAPI (D-1306).
Celleanalyse, cellecyklus, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Forberedt mikroskopobjektglas
Produktlinje Alexa Fluor FluoCells
Til brug med (applikation) Immunfluorescens
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Mængde 1 hver