Få mere at vide
Invitrogen™ Fluo-5N, Pentakaliumsalt, celleimpermeant
Mængde:
500μ g
Pakningsstørrelse:
500µg
Beskrivelse
Mærkede calciumindikatorer er molekyler, der udviser en stigning i fluorescens ved binding af Ca2 + .
- Celler kan være fysisk belastet med cellegennemtrængelige saltformer af disse indikatorer ved hjælp af patchpipet eller mikroinjektion eller Influx™ pinocytotisk celle-loading reagens
- Kompatibel med excitation ved 488nm af argon-ion laserkilder, hvilket gør dem anvendelige til konfokal mikroskopi, flowcytometri og mikropladescreeningsapplikationer
- Udviser fluorescensstigning ved binding af Ca2 + med lille skift i bølgelængde
- BAPTA-baserede indikatorer binder forskellige tungmetalkationer (f.eks. Mn 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ ) med væsentligt højere affinitet end Ca 2+
- Forstyrrelser til calciummålinger forårsaget af tilstedeværelsen af ionerne kan kontrolleres ved hjælp af tungmetal-selektiv chelator
- Etiket (Ex/Em af Ca2 + -bundet form): Fluo-5N (494/516nm)
- Fluorescensintensitet øges ved binding af Ca 2+ :> 100 gange
- Kd for Ca 2+ i buffer: ca. 90 μM
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, HTS-læser, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager |
| Produkttype | Calcium indikator |
| Farvetype | Fluorescerende farvestofbaseret |
| Mængde | 500μ g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |