Få mere at vide
Invitrogen™ BODIPY™ FL BNP (Guanosin 5'-diphosphat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')-O-(N-(2-aminoethyl) urethan), bis (triethylammonium) salt)
Artikelnummer. 10432632
Skift visning
Mængde:
100μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10432632 100μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10432632 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G22360
Fokus på regenerativ terapi
Brug rabatkode 28027
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Spektralegenskaber svarende til fluorescein (FITC) eller Alexa Fluor 488 farvestof
Den blandede isomer-analog af BODIPY FL BNP består af BODIPY FL-fluorofor fæstnet til 2'- eller 3'-positionen af riboseringen via en aminoethylcarbamoyllinker. BODIPY FL udviser spektrale egenskaber svarende til fluorescein (FITC) eller Alexa Fluor 488 farvestof.
Lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, fosfataseaktivitet, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, identifikation og validering af mål og bly
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FL GDP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys.
Forsendelsestilstand Våd is
Koncentration 5 mM
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Mængde 100μ L
Produktlinje BODIPY