Få mere at vide
Invitrogen™ Filmtracer™ LIVE/DEAD™ Biofilm Viability Kit
Artikelnummer. 10480555
Skift visning
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10480555 1 kit Hver
1 options
Artikelnummer. 10480555 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. L10316
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
2 ingredienser
Bruger blanding af grønne fluorescerende og røde fluorescerende pletter
FilmTracer LIVE/DEAD Biofilm Viability kit giver en tofarvet fluorescensanalyse af bakteriel levedygtighed, baseret på membranintegritet, som har vist sig nyttig for en bred vifte af bakterieslægter, herunder dem, der vokser i biofilmsamfund. De LIVE/DEAD Biofilm Viability kit anvender blandinger af SYTO™ 9 grøn fluorescerende nukleinsyrefarvning og den rød-fluorescerende nukleinsyrefarvning, propidiumiodid. Disse farvninger adskiller sig både i deres spektrale egenskaber og i deres evne til at trænge ind i sunde bakterieceller. Når den bruges alene SYTO 9-farvning mærker generelt alle bakterier i en population: dem med intakte membraner og dem med beskadigede membraner. I modsætning hertil trænger propidiumiodid kun ind i bakterier med beskadigede membraner, hvilket forårsager en reduktion af SYTO 9-farvningsfluorescens med begge farvestoffer er til stede. Således med en passende blanding af SYTO 9 og propdiumiodid-pletter, bakterier med intakte cellemembraner farver fluorescerende grønt, hvorimod bakterier med beskadigede membraner farver fluorescerende røde.
Analyse af bakterier, bakteriel levedygtighed og cytotoksicitetsanalyse, celleanalyse, mikrobiologisk analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød, Grøn
Indhold og opbevaring 2 ingredienser, opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C; beskytte mod lys
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Levedygtighedsanalyse
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop, Flowcytometre, Mikropladelæsere, Fluorescerende Imager
Produkttype Biofilm Viability Kit
Farvetype SYTO™ 9, propidiumiodid
Emission Synlig
Form Væske
Produktlinje FilmTracer , Molecular Probes
Mængde 1 kit
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Cytoplasma& Cytosol