Learn More
Invitrogen™ EZQ™ Proteinkvantificeringssæt
Click to view available options
Mængde:
2000 analyser
Unit Size:
1 sæt
Description
- Assay kan udføres i nærværelse af rengøringsmidler, urinstof og reduktionsmidler —blot at spotte μ1 L proteinprøve på forberedt papir, farve med proprietært fluorescerende farvestof og måle fluorescens
- Prøver kan kvantificeres ved sammenligning med standardkurve
- Specielt designet 96-brønds mikroplade til nem kvantificering af prøver på mikropladelæser eller laserscanner leveret for øget alsidighed
Proteinkvantificering, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Assay | Fluorescerende proteinanalyse |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | EZQ |
| Produkttype | Proteinkvantificeringsassay |
| Tilstrækkelig til | 2000 analyser |
| Til brug med (applikation) | Proteinkvantificeringsassay |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Mængde | 2000 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Show More |