Få mere at vide
Invitrogen™ Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM opløsning i DMSO
Artikelnummer. 10003332
Skift visning
Mængde:
200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10003332 200μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10003332 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E3599
 Begrænset vare
På lager
Celle-impermeant levedygtighedsindikator
Ethdium homodimer-2 (EthD-2) er en nukleinsyrefarvning med høj affinitet, der er svagt fluorescerende indtil bundet til DNA og udsender rød fluorescens (excitations-/emissionsmaksima∽ 535/624).
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellelevedygtighed& Cytotoksicitet, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, mikrobiel sporing, Nucleus, Nucleoli& Nuklear kuvert, Organelle Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 535 nm
Farvetype Celle-impermeant
Til brug med (applikation) Cellefarvningsassays
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 200μ L
Detektionsmetode Fluorescens
Oversigt Ethidium Homodimer-2 (EthD-2) - 1 mM opløsning i DMSO
Emission 624 nm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Levedygtighedsindikator
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer, Nucleus