Få mere at vide
Invitrogen™ ER-Tracker™ Blue-White DPX, til live-cell imaging
Beskrivelse
ER-Tracker Blue-White DPX-farvestof er en fotostabil probe, der er selektiv for det endoplasmatiske reticulum (ER) i levende celler. Cellerne kan aldehydfikseres efter farvning med farvestoffet, men betydeligt fluorescenssignal vil gå tabt. Med spænding kl∽ 374 nm, den miljøfølsomme sonde udviser emission mellem 430 og 640 nm. Et langpas DAPI-filter fungerer bedst.
Celleanalyse, cellestruktur, cellesporing& Sporing, cellulær billeddannelse, endoplasmatisk retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning& Detektion, organelsporing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Koncentration | 1 mM |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 20 x 50μ L |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | ER-Tracker |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etikettype | Fluorescerende farvestof |
| Produkttype | Farve |
| Vis mere |