Få mere at vide
Invitrogen™ Epidermal vækstfaktor, Fluoresceinkonjugat (Fluorescein EGF)
Artikelnummer. 11528956
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11528956 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11528956 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E3478
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Konstrueret med farvestoffet direkte knyttet til EGF
Fluorescensmærket EGF har gjort det muligt for forskere at undersøge receptor-membran-interaktioner, studere receptorfordeling, beregne hastighedskonstanter for interaktionen mellem EGF og dens receptor og mere.
  • EGF-molekyle: 53 aminosyrer, MW=6.045 Da
  • Etiket (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518nm)
  • Antal fluoroformolekyler på hvert EGF-molekyle: 1
  • Fluorescens overvåges typisk ved hjælp af et flowcytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produkttype Vækstfaktor
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Mængde 20μ g
Forsendelsestilstand Våd is