Få mere at vide
Invitrogen™ Epidermal vækstfaktor, biotinyleret, kompleksdannet til Texas Red™ Streptavidin (Texas Red™ EGF kompleks)
Artikelnummer. 11538956
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11538956 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11538956 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E3480
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Komplekser af farvestof-streptavidin-molekylet og biotinyleret EGF
Fluorescensmærket EGF har gjort det muligt for forskere at undersøge receptor-membran-interaktioner, studere receptorfordeling, beregne hastighedskonstanter for interaktionen mellem EGF og dens receptor og mere.
  • Biotinylerede konjugater anvender biotin-XX, som indeholder lang afstandsarm designet til at øge probeaffiniteten til EGF-receptor
  • EGF-molekyle: 53 aminosyrer, MW=6.045 Da
  • Antal fluoroformolekyler på hvert EGF-molekyle: 1
  • Fluorescens overvåges typisk ved hjælp af et flowcytometer, fluorescensmikroskop eller fluorimeter
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Celletype Pattedyrceller
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Vækstfaktor
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Produktlinje Texas Red
Mængde 100μ g
Forsendelsestilstand Våd is