Få mere at vide
Invitrogen™ Epidermal vækstfaktor, Biotin-XX konjugat (biotin EGF)
Artikelnummer. 11518956
Skift visning
Mængde:
20μ g
Pakningsstørrelse:
20µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11518956 20μ g 20µg
1 options
Artikelnummer. 11518956 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E3477
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne rensede epidermale vækstfaktor (EGF) indeholder et enkelt biotin-XX-molekyle på den N-terminale aminosyre
  • Biotin-XX EGF indeholder en lang spacer-arm, der øger probeaffiniteten til EGF-receptoren og letter bindingen af et mærke, såsom et farvestof-streptavidin-molekyle, en Qdot™ nanokrystaller-streptavidinmolekyle eller et enzymkonjugeret streptavidin
  • Mærket EGF har gjort det muligt for forskere at undersøge receptor-membran-interaktioner, studere receptorfordeling, beregne hastighedskonstanter for interaktionen mellem EGF og dens receptor og mere
  • EGF-molekyle: 53 aminosyrer, MW=6.045 Da
  • Antal biotin-XX-molekyler på hvert EGF-molekyle: 1
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, endocytose, eksocytose og fagocytose, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfarvning og påvisning, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produkttype Vækstfaktor
Etiket eller farvestof Biotin& Andre Haptens
Mængde 20μ g
Forsendelsestilstand Våd is