Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Protease Assay Kit, grøn fluorescens, 100-1000 assays
Beskrivelse
De EnzChek Protease Assay Kit, grøn fluorescens, er en hurtig, enkel og direkte fluorescensbaseret analyse til påvisning af metallo-, serin-, syre- og sulfhydrylproteaser. Den ledsagende stigning i fluorescens, som kan måles med fluorescens mikropladelæser, er proportional med proteaseaktivitet. Denne EnzChek Protease Assay Kit indeholder et kaseinderivat, der er blevet omfattende mærket med den pH-ufølsomme, grøn-fluorescerende BODIPY FL farvestof, hvilket resulterer i en quenching af det fluorescerende farvestof. Protease-katalyseret hydrolyse frigiver det stærkt fluorescerende BODIPY FL farvestof-mærkede peptider, der muliggør kvantitativ påvisning af proteaseaktivitet i opløsning. Den grøn-fluorescerende BODIPY FL-farvestof har excitations- og emissionsspektre svarende til dem for fluorescein.
- Generaliseret mekanisme giver mulighed for måling af en række proteaser
- Kan bruges til kontinuerligt at måle proteasekinetik
- Excitation/emission på 505/513nm tillader brug af standard fluorescein (FITC) filterindstillinger
Celleanalyse, cellekultur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, differentiering og udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse, stamcelleanalyse, stamcelledifferentiering, stamcelleproteinanalyse, stamcelleforskning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens intensitet |
| Til brug med (applikation) | Proteaseanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikropladelæser |
| Produkttype | Proteaseanalyse |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 1 kit |
| Forskningskategori | Differentiering |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Proteinbaseret substrat |
| Vis mere |