Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Fosfatanalysesæt
Beskrivelse
De EnzChek Phosphate Assay Kit giver en hurtig og følsom spektrofotometrisk metode til kvantificering af uorganisk fosfat i opløsning og for fosfat frigivet under ATPase eller GTPase enzymatiske reaktioner. I nærvær af uorganisk fosfat omdannes 2-amino-6-mercapto-7-methylpurin ribosid (MESG) substratet af purin nukleosid phosphorylase (PNP) enzymet til ribose 1-phosphat og 2-amino-6-mercapto-7-methylpurin produktet. Denne enzymatiske omdannelse af MESG resulterer i et spektrofotometrisk skift i maksimal absorbans fra 330 nm for substratet til 360 nm for produktet. Reaktionen kan udføres over et pH-område på 6,5 til 8,5. De EnzChek fosfatreaktionen er tilstrækkelig hurtig og kvantitativ til brug i kinetiske eksperimenter med stoppet flow.
- Følsomhed på 2 til 150 μM fosfat
- Spektrofotometrisk mikropladebaseret assay detekterer en ændring i absorbansmaksimum fra 330 nm til 360 nm
- Kontinuerlig overvågning af fosfat genereret af ATPase eller GTPase aktivitet
Aniondetektion, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, cellulær billeddannelse, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, højindholdsscreening (HCS), ionisk homeostase og signalering, fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfatase-aktivitetsanalyser, fosfatase- og ekspressionsbiologi og -target-analyse, protein- og ekspressionsbiologi og -target. Validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ultraviolet |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Til brug med (applikation) | Fosfatanalyse |
| Til brug med (udstyr) | Spektrofotometre |
| Produkttype | Fosfatanalyse |
| Farvetype | MESG |
| Format | Rør |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 100 analyser |
| Vis mere |