Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Lysozym Assay Kit
Beskrivelse
Mål lysozymaktivitet i opløsning
EnzChek Lysozyme Assay Kit giver forskerne en simpel og følsom analyse til at måle lysozymaktivitet i opløsning. Stigningen i fluorescens som følge af lysozymaktivitet måles ved hjælp af et fluorometer eller en fluorescensmikroplade-læser. Testen anvender en innovativ tilgang til at måle lysozymaktivitet. Micrococcus lysodeikticus-cellevægge anvendes, som er blevet omfattende mærket med fluorescein, hvilket forårsager slukning af fluorescenssignalet. Det aktive lysozymenzym hydrolyserer de b-(1-4)-glukosidiske bindinger mellem N-acetylmuraminsyre og N-acetyl-D-glucosaminrester i mucopolysaccharidcellevæggen, hvilket aflaster slukningen og giver en dramatisk stigning i fluorescens, som er proportional med lysozymaktiviteten.
- Detekter lysozymaktivitetskoncentrationer helt ned til 20U/ml
- Brug standard fluorescein (FITC) excitation/emissionsindstillinger
- Formatet muliggør kontinuerlig måling af lysozymaktivitet
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsanalyser, glykosidase, neuraminidase og relateret enzymaktivitet, high-content screening (HCS), proteiner, ekspression, isolation og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Lysozym assay |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikropladelæser |
| Produkttype | EnzChek Prøvesæt |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 400 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Lipid-baseret substrat |
| Substrattype | Lysozymsubstrat |
| Vis mere |