Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Lipase Substrat, grønt fluorescerende, 505/515
Artikelnummer. 11564746
Skift visning
Mængde:
100μ g
Pakningsstørrelse:
100µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11564746 100μ g 100µg
1 options
Artikelnummer. 11564746 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E33955
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Grønt-fluorescerende produkt
Det ikke-fluorescerende EnzChek™ lipasesubstrat, i nærvær af lipaser, producerer et grønt-fluorescerende produkt (excitation/emissionsmaksimum ∼507/515) for nøjagtig lipasedetektion i opløsning.
Opløs i højkvalitets vandfri DMSO eller kloroform for at opnå en lagerkoncentration på op til 1 mM.
Det ikke-fluorescerende EnzChek™ lipasesubstrat, i nærvær af lipaser, producerer et grønt-fluorescerende produkt (excitation/emissionsmaksimum ∼507/515) for nøjagtig lipasedetektion i opløsning.
Opløs i højkvalitets vandfri DMSO eller kloroform for at opnå en lagerkoncentration på op til 1 mM.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Til brug med (applikation) Enzym- og metabolisk aktivitet
Produktlinje EnzChek
Mængde 100μ g
Substrater Lipase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Excitation/Emission 507/515 nm
Molekylvægt (g/mol) 1011,15 g/mol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitationsbølgelængdeområde 507 nm
Emissionsbølgelængdeområde 515 nm