Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™Ultra Amylase Assay Kit
Beskrivelse
De EnzChek Ultra Amylase Assay Kit giver et løsningsbaseret assay med den hastighed, høje følsomhed og bekvemmelighed, der kræves til måling af amylaseaktivitet eller til screening af amylasehæmmere i et high-throughput format. Denne EnzChek sættet indeholder et —stivelsesderivat DQ™ stivelsessubstrat, der —er mærket med BODIPY FL farvestof i en sådan grad, at fluorescensen standses. Dette substrat nedbrydes effektivt af amylase; fordøjelse afhjælper quenchingen og giver stærkt fluorescerende fragmenter. Den medfølgende stigning i fluorescens er proportional med amylaseaktivitet og kan overvåges med en fluorescensmikropladelæser eller fluorometer ved brug af standard fluoresceinfiltre.
- Etiket (Ex/Em): BODIPY FL-konjugat (ca. 502/512nm)
- Sættet indeholder lyofiliseret substrat, 10X reaktionsbuffer, substratopløsningsmiddel, en fluorescerende standard og en detaljeret protokol
- Tilstrækkelige reagenser leveres til 500 assays (ved anvendelse af μen 100 L assayvolumen i et 96-brønds mikropladeanalyseformat)
Find fluorescerende substrater til andre glykosidaser
ud over EnzChek Ultra Amylase Assay Kit, vi tilbyder kits og substrater til måling af xylanase, lysozym,β -galactosidase og mere.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, enzym- og proteinaktivitetsassays, glycosidase, neuraminidase og relateret enzymaktivitet, højindholdsscreening (HCS), proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens intensitet |
| Til brug med (applikation) | Ultra Amylase Assay |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikropladelæser |
| Produkttype | Amylase-assay |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Molekylært substrat |
| Substrattype | Amylase substrat |
| Vis mere |