Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Gelatinase/Collagenase Assay Kit, 250-2.000 assays
Beskrivelse
De EnzChek Gelatinase/Collagenase Assay Kit giver en følsom, bekvem og hurtig fluorometrisk metode til måling af gelatinase- eller collagenaseaktivitet i oprensede enzymsystemer, celle/vævslysater eller til screening af hæmmere i et high-throughput-format. Underlaget i EnzChek kit er fluorescein-mærket DQ gelatinekonjugat, der er stærkt mærket, således at fluorescenssignalet standses, indtil enzymatisk fordøjelse giver stærkt fluorescerende fragmenter. Dette substrat fås også separat fra sættet (D-12054).
Celleadhæsion, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, kemotaksi og cellemigration, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens intensitet |
| Til brug med (applikation) | Gelatinase/collagenase-assay |
| Produkttype | Gelatinase ⁄collagenase assay |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 1 kit |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Proteinbaseret substrat |
| Substrattype | Gelatinase ⁄collagenase substrat |
| Target enzym | Gelatinase ⁄kollagenase |