Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Elastase Assay Kit
Description
De EnzChek Elastase Assay Kit giver en følsom, bekvem og hurtig fluorometrisk metode til måling af elastase eller anden proteaseaktivitet i oprensede enzymsystemer, celle/vævslysater eller til screening af hæmmere i et high-throughput format. Underlaget i EnzChek kit er BODIPY-FL-mærket DQ elastinkonjugat, der er stærkt mærket, således at fluorescenssignalet standses, indtil enzymatisk fordøjelse giver stærkt fluorescerende fragmenter.
Celleadhæsion, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, kemotaksi og cellemigration, enzym- og proteinaktivitetsassays, højindholdsscreening (HCS), protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens intensitet |
| Til brug med (applikation) | Elastaseanalyse |
| Produkttype | Elastaseanalyse |
| Produktlinje | EnzChek |
| Mængde | 600 analyser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Substrategenskaber | Proteinbaseret substrat |
| Substrattype | Elastase substrat |
| Target enzym | Elastaser |