Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Cellulasesubstrat, blåt fluorescerende, 339/452
Artikelnummer. 10595403
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10595403 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 10595403 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E33953
Blandet med enzym for at producere fluorescerende reaktion
De EnzChek cellulasesubstrat blev udviklet til enkel og hurtig kvantificering af cellulase. Analysen kan afsluttes på 30 minutter eller mindre. Bland blot enzymet med EnxChekcellulase-substratarbejdsopløsningen, inkuber og aflæs resultaterne ved hjælp af excitations-/emissionsmaksima ca. 339/452 nm. I modsætning til andre mere komplekse flertrinsanalyser er EnzChekcellulase-substratet perfekt til brug i et miljø med høj gennemstrømning. Dette fluorescenssubstrat er meget følsomt med en detektionsgrænse så lav som 40 U/μmL cellulase. Det er også muligt at anvende dette substrat i et kolorimetrisk assay, dog med reduceret følsomhed.
Celleadhæsion, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, kemotaksi og cellemigration, enzym- og proteinaktivitetsassays, glycosidase, neuraminidase og relateret enzymaktivitet, højindholdsscreening (HCS), proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Kolorimetrisk, fluorescens
Form Fast stof
Produktlinje EnzChek
Mængde 1 mg
Substrater Cellulase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Til brug med (udstyr) Fluorometer, mikropladelæser