Få mere at vide
Invitrogen™ ELF™ 97 Endogen fosfatase-detektionskit
Artikelnummer. 10246332
Skift visning
Mængde:
1 kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
10246332 1 kit 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 10246332
Brand: Invitrogen™ E6601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kan bruges til at påvise fosfataseaktivitet
Ved hydrolyse ELF 97 fosfatase substrat i ELF 97 Endogen Phosphatase Kit producerer et lyst og fotostabilt gulgrønt fluorescerende bundfald på stedet for enzymatisk aktivitet. Dette fluorescerende bundfald har flere unikke spektrale karakteristika, herunder et ekstremt stort Stokes-skift, 180nm, der gør det let at skelne fra endogen fluorescens.
Celleanalyse, cellulær billeddannelse, lægemiddelopdagelse& Udvikling, Enzym& Proteinaktivitetsassays, IHC-farvning& Detektion, Immunocytokemi (ICC), Immunofluorescens (IF), Immunofluorescensfarvning& Detektion, immunhistokemi (IHC), fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfatasebiologi, proteiner, ekspression, isolering& Analyse, Mål& Lead identifikation& Validering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul-grøn
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab 2 °C til 8 °C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Phosphatase assay
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype Phosphatase-assay
Farvetype ELF 97
Emission ⁄345 530
Form Væske
Produktlinje ELF
Mængde 1 kit
Forsendelsestilstand Våd is
Substrater ELF™ 97 fosfat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Phosphatase substrat
Target enzym Fosfataser