Få mere at vide
Invitrogen™ EGTA, Tetra(acetoxymethylester) (EGTA, AM)
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
- Iboende flydende eller olie ved stuetemperatur
Calciumdetektion, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, ionisk homeostase og signalering
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren -5 °C til -30 °C. |
| Produkttype | EGTA AM |
| Farvetype | Chelator (ikke-fluorescerende) |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |