Få mere at vide
Invitrogen™ EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4921032
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11590926
Brand: Invitrogen™ A10044
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EdU kan bruges som erstatning for BrdU og måler direkte de novo DNA-syntese eller S-fasesyntese af cellecyklussen ved hjælp af klikkemi.
EdU (5-ethynyl-2’ -deoxyuridin) kan bruges som erstatning for BrdU (5-brom-2’ -deoxyuridin) og måler direkte de novo DNA-syntese eller S-fasesyntese af cellecyklussen ved hjælp af klikkemi. Klikkemi er en metode til kovalent at koble et azid med en alkyn. Påvisning af EdU anvender den kobber(I)-katalyserede klikreaktion med et azidmodificeret fluorescerende farvestof for at danne en stabil triazolring. På grund af den lille størrelse af klikdetektionsreagenset kræves ingen skrappe denatureringstrin for at få adgang til DNA'et. Eliminering af dette trin giver mulighed for mere reproducerbare resultater, en enklere og hurtigere protokol og målinger, som nemt kan multiplekses med relevante antistofbaserede mål, herunder phospho-histon H3, Ki-67 og cyclin B1 samt dobbeltpulseksperimenter med BrdU ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi, mikroplade (HTS) eller high-throughput.
EdU er let opløseligt i DMSO, alkohol, vand eller vandige buffere. Til brug med in vitro-applikationer, tilbered 10 mM EdU-stamopløsning i DMSO eller vandig buffer.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 252,23 g/mol
Produkttype EdU
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Grønne funktioner Mindre farligt
Etiket eller farvestof EdU