Få mere at vide
Invitrogen™ EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridin)
Artikelnummer. 11590926
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11590926 50 mg -
10617215 500 mg Hver
10839370 5 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11590926 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10044
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
EdU kan bruges som erstatning for BrdU og måler direkte de novo DNA-syntese eller S-fasesyntese af cellecyklussen ved hjælp af klikkemi.
EdU (5-ethynyl-2’ -deoxyuridin) kan bruges som erstatning for BrdU (5-brom-2’ -deoxyuridin) og måler direkte de novo DNA-syntese eller S-fasesyntese af cellecyklussen ved hjælp af klikkemi. Klikkemi er en metode til kovalent at koble et azid med en alkyn. Påvisning af EdU anvender den kobber(I)-katalyserede klikreaktion med et azidmodificeret fluorescerende farvestof for at danne en stabil triazolring. På grund af den lille størrelse af klikdetektionsreagenset kræves ingen skrappe denatureringstrin for at få adgang til DNA'et. Eliminering af dette trin giver mulighed for mere reproducerbare resultater, en enklere og hurtigere protokol og målinger, som nemt kan multiplekses med relevante antistofbaserede mål, herunder phospho-histon H3, Ki-67 og cyclin B1 samt dobbeltpulseksperimenter med BrdU ved flowcytometri, fluorescensmikroskopi, mikroplade (HTS) eller high-throughput.
EdU er let opløseligt i DMSO, alkohol, vand eller vandige buffere. Til brug med in vitro-applikationer, tilbered 10 mM EdU-stamopløsning i DMSO eller vandig buffer.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug af dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 252,23 g/mol
Produkttype EdU
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etiket eller farvestof EdU