Få mere at vide
Invitrogen™ DQ™ Rød BSA - Specialemballage
Artikelnummer. 10635593
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10635593 5 x 1 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 10635593 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D12051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6340.00 DKK
    5515.65 DKK / 5mg
    Spare 824.35 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hydrolyse af substrat giver et klart fluorescerende produkt
DQ Rød BSA er et fluorogent substrat for proteaser. En stærk fluorescensdæmpende effekt observeres, når proteiner er stærkt mærket med BODIPY farvestoffer. Ved hydrolyse af DQ Rød BSA til enkelte, farvestof-mærkede peptider af proteaser, denne quenching lindres og producerer klart fluorescerende produkter.
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produktlinje DQ
Mængde 5 x 1 mg
Substrater Protease substrat
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat