Få mere at vide
Invitrogen™ DQ™ Ovalbumin - Specialemballage
Artikelnummer. 10023372
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10023372 5 x 1 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 10023372 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D12053
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Velegnet til antigenbehandling og præsentationsundersøgelser
DQ ovalbumin er et fluorogent substrat for proteaser. En stærk fluorescensdæmpende effekt observeres, når proteiner er stærkt mærket med BODIPY farvestoffer. Ved hydrolyse af DQ ovalbumin til enkelte, farvestof-mærkede peptider af proteaser, denne quenching lindres og producerer klart fluorescerende produkter.
Celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, endocytose, eksocytose og fagocytose, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produktlinje DQ
Mængde 5 x 1 mg
Substrater Protease substrat
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Target enzym Proteaser
Etiket eller farvestof BODIPY™ FL
Produkttype Antigenbehandling og præsentationsundersøgelser