Få mere at vide
Invitrogen™ DQ™ Grøn BSA - Specialemballage
Artikelnummer. 10144962
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10144962 5 x 1 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 10144962 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D12050
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Hydrolyse af substrat giver et klart fluorescerende produkt
DQ Grøn BSA er et fluorogent substrat for proteaser. En stærk fluorescensdæmpende effekt observeres, når proteiner er stærkt mærket med BODIPY farvestoffer. Ved hydrolyse af DQ Grøn BSA til enkelte, farvestof-mærkede peptider af proteaser, denne quenching lindres og producerer klart fluorescerende produkter.
Biokemiske proteasomassays, celleanalyse, cellelevedygtighed, spredning og funktion, lægemiddelopdagelse og -udvikling, endocytose, eksocytose og fagocytose, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteasombiologi, proteiner, ekspression, isolering og analyse, mål- og blyidentifikation og validering
Beställningsinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Fast stof
Produktlinje DQ
Mængde 5 x 1 mg
Substrater Protease substrat
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.