Få mere at vide
Invitrogen™ DQ™ Gelatine fra svinehud, fluoresceinkonjugat - speciel emballage
Beskrivelse
Vores DQ gelatine er et fluorogent substrat, der kan bruges til at påvise proteaseaktivitet in vitro med høj følsomhed. Dette substrat består af stærkt quenchet, fluorescein-mærket gelatine. Ved proteolytisk fordøjelse afsløres dens lyse, grønne fluorescens og kan bruges til at måle enzymatisk aktivitet. Fluorescensstigningen kan overvåges med en fluorescens mikropladelæser eller fluorometer.
Celleadhæsion, celleanalyse, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, kemotaksi og cellemigration, enzym- og proteinaktivitetsassays, protease/peptidaseaktivitet, proteiner, ekspression, isolering og analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | DQ |
| Mængde | 5 x 1 mg |
| Substrater | Protease substrat |
| Substrategenskaber | Proteinbaseret substrat |
| Target enzym | Metalloproteinase |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |