Få mere at vide
Invitrogen™ DPX ( p -xylen-bis-pyridiniumbromid)
Artikelnummer. 10012652
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 10012652
Brand: Invitrogen™ X1525
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kationisk quencher
DPX ( p -xylen-bis-pyridiniumbromid) kan anvendes i membranfusions- eller permeabilitetsassays med det polyanioniske, polære sporfarvestof ANTS (A350).
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18H18Br2N2
Fysisk form Fast stof
Produkttype DPX Quencher