Få mere at vide
Invitrogen™ DiR'; DiIC 18 (7) (1,1'-dioktadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindotricarbocyaninjodid)
Beskrivelse
Den nær-IR-fluorescerende, lipofile carbocyanin DiOC 18 (7) ('DiR') er svagt fluorescerende i vand, men meget fluorescerende og ret fotostabil, når den inkorporeres i membraner. Sulfonatgrupperne inkorporeret i dette DiI analog forbedrer vandopløseligheden. Den har en ekstrem høj ekstinktionskoefficient og korte levetider i exciteret tilstand (∼ 1 nanosekund) i lipidmiljøer. Når først det er påført celler, diffunderer farvestoffet lateralt inden i plasmamembranen.
Forbered stamopløsninger af lipofile sporstoffer i dimethylformamid (DMF), dimethylsulfoxid (DMSO) eller ethanol ved 1 til 2,5 mg/ml.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Infrarød |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 10 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Lifofilt sporstof |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider, Plasma membran |