Få mere at vide
Invitrogen™ DiOC 2 (3) (3,3'-diethyloxacarbocyaninjodid)
Beskrivelse
Anvendes til at analysere bakteriel levedygtighed ved flowcytometri ved brug af fluorescensemissionsforholddetektion.
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning& Funktion, membraner (generelt)& Lipider
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttype | DiOC2(3) |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner& Lipider |