Få mere at vide
Invitrogen™ Dil-farve (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate ('DiI'; DiIC 18 (3)))
Beskrivelse
DiIer en lipofil membranfarvning, der diffunderer lateralt for at farve hele cellen. Det er svagt fluorescerende, indtil det inkorporeres i membraner. Dette orange/røde fluorescerende farvestof, som spektralt ligner tetramethylrhodamin, bruges ofte som et langsigtet sporstof for neuronale og andre celler. DiI er også tilgængelig som en opløsning (Kat. Nr. V-22885), som en pasta (Kat. Nr. N-22880) eller som et fast stof (Kat. Nr. D-282).
Forbered stamopløsninger af lipofile sporstoffer i dimethylformamid (DMF), dimethylsulfoxid (DMSO) eller ethanol ved 1 til 2,5 mg/ml.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød-orange |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Excitationsbølgelængdeområde | 549 nm |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 100 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Emission | 565 nm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Lifofilt sporstof |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |