Få mere at vide
Invitrogen™ Dil-farve (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindocarbocyanine Perchlorate ('DiI'; DiIC 18 (3)))
Artikelnummer. 11520326
Mængde:
25 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Hver
Artikelnummer. 11520326
Brand: Invitrogen™ D3911
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
DiI er en lipofil membranfarvning, der diffunderer lateralt for at farve hele cellen. Det er svagt fluorescerende, indtil det inkorporeres i membraner.
DiIer en lipofil membranfarvning, der diffunderer lateralt for at farve hele cellen. Det er svagt fluorescerende, indtil det inkorporeres i membraner. Dette orange/røde fluorescerende farvestof, som spektralt ligner tetramethylrhodamin, bruges ofte som et langsigtet sporstof for neuronale og andre celler. DiI er også tilgængelig som en opløsning (Kat. Nr. V-22885), som en pasta (Kat. Nr. N-22880) eller som et fast stof (Kat. Nr. D-282).
Forbered stamopløsninger af lipofile sporstoffer i dimethylformamid (DMF), dimethylsulfoxid (DMSO) eller ethanol ved 1 til 2,5 mg/ml.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 549 nm
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 25 mg
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 565 nm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Lifofilt sporstof
Subcellulær lokalisering Cellemembraner, Lipider
Molekylvægt (g/mol) 933.88