Få mere at vide
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Artikelnummer. 10184952
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10184952 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 10184952 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D23806
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uladet og ikke-fluorescerende reaktiv oxygenart-indikator
Dihydrorhodamin 123 kan passivt diffundere over membraner, hvor det oxideres til kationisk rhodamin 123, som lokaliseres i mitokondrierne og udviser grøn fluorescens.
Koncentration: 5mM
Applikationer:
Apoptose, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, påvisning af frie radikaler, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 1 ml