Få mere at vide
Invitrogen™ Dihydrorhodamin 123
Artikelnummer. 11510346
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11510346 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11510346 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D632
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uladet og ikke-fluorescerende reaktiv oxygenart-indikator
Dihydrorhodamin 123 kan passivt diffundere over membraner, hvor det oxideres til kationisk rhodamin 123, som lokaliseres i mitokondrierne og udviser grøn fluorescens.
Koncentration: 5mM
Applikationer:
Apoptose, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, påvisning af frie radikaler, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter