Få mere at vide
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Artikelnummer. p-4924919
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
Artikelnummer. 10530533
Brand: Invitrogen™ D11347
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Fri radikal sensor
  • Superoxidindikator dihydroethdium, også kaldet hydroethidin, udviser blå fluorescens i cytosol, indtil den oxideres, hvor den interkalerer i cellens DNA og farver dens kerne en lys fluorescerende rød
  • Excitationsemission: 518/606nm
Kat. Ingen. D23107 pakket 5mM opløsning stabiliseret i DMSO.
Apoptose, celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og -sporing, cellelevedygtighed, spredning og funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, kerne, nukleoler og nuklear kappe, organelsporing, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Mængde 10 x 1 mg
Excitation/Emission 518/606 nm