Få mere at vide
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Artikelnummer. 10530533
Skift visning
Mængde:
25 mg
10 x 1 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10530533 10 x 1 mg 10mg
11520196 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530533 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D11347
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Fri radikal sensor
  • Superoxidindikator dihydroethdium, også kaldet hydroethidin, udviser blå fluorescens i cytosol, indtil den oxideres, hvor den interkalerer i cellens DNA og farver dens kerne en lys fluorescerende rød
  • Excitationsemission: 518/606nm
Kat. Ingen. D23107 pakket 5mM opløsning stabiliseret i DMSO.
Apoptose, celleanalyse, cellestruktur, cellesporing og -sporing, cellelevedygtighed, spredning og funktion, fri radikaldetektion, nitrooxidativ stress, kerne, nukleoler og nuklear kappe, organelsporing, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Orange
Mængde 10 x 1 mg
Excitation/Emission 518/606 nm