Få mere at vide
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidin)
Artikelnummer. 10174952
Skift visning
Mængde:
1 ml, 5 mM opløsning stabiliseret i DMSO
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10174952 1 ml, 5 mM opløsning stabiliseret i DMSO 1ml
1 options
Artikelnummer. 10174952 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D23107
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fri radikal sensor
Superoxidindikatoren dihydroethdium, også kaldet hydroethidin, udviser blå-fluorescens i cytosolen, indtil den oxideres, hvor den interkalerer i cellens DNA og farver dens kerne en klar fluorescerende rød.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml, 5 mM opløsning stabiliseret i DMSO
Til brug med (applikation) Superoxidindikator
Antal prøver 1 mL
Detektionsmetode fluorescens
Excitation/Emission 518/606 nm
Produkttype ROS-indikator
Excitationsbølgelængdeområde 518 nm
Emissionsbølgelængdeområde 606 nm
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.