Få mere at vide
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-difluor-4-methylumbelliferylfosfat)
Artikelnummer. 11560346
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11560346 5 mg 5mg
11540256 10 x 10 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11560346 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D6567
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Analyse kontinuerligt sure fosfataser ved lav pH
DiFMUP er et fluoreret 4-methylumbelliferylphosphat (MUP) derivat, der har en lavere pKa end MUP, hvilket gør DiFMUP til et fremragende substrat til kontinuerlig analyse af sure fosfataser ved lav pH. Reaktionsproduktet fra DiFMUP har excitations-/emissionsmaksima på ca. 358/450 nm.
Biokemiske kinaseanalyser, biokemiske toksikologiske analyser, celleanalyse, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, højindholdsscreening (HCS), kinasebiologi, fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfatase-aktivitetsanalyser, phosphatase- og ekspressionsanalyse, phosphatase og protein Ledningsidentifikation og -validering, målbaserede ADME/Tox-assays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Pulver
Mængde 5 mg
Substrater Phosphatase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Fosfataser
Excitation/Emission ⁄358 455
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Etiket eller farvestof DiFMU