Få mere at vide
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-difluor-4-methylumbelliferylfosfat)
Artikelnummer. 11540256
Mængde:
5 mg
10 x 10 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5mg
Artikelnummer. 11540256
Brand: Invitrogen™ D22065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analyse kontinuerligt sure fosfataser ved lav pH
DiFMUP er et fluoreret 4-methylumbelliferylphosphat (MUP) derivat, der har en lavere pKa end MUP, hvilket gør DiFMUP til et fremragende substrat til kontinuerlig analyse af sure fosfataser ved lav pH. Reaktionsproduktet fra DiFMUP har excitations-/emissionsmaksima på ca. 358/450 nm.
Biokemiske kinaseanalyser, biokemiske toksikologiske analyser, celleanalyse, cellulær billeddannelse, cellulære toksikologiske assays, lægemiddelopdagelse og -udvikling, enzym- og proteinaktivitetsassays, højindholdsscreening (HCS), kinasebiologi, fosfataseaktivitet, fosfataseaktivitetsanalyser, fosfatase-aktivitetsanalyser, phosphatase- og ekspressionsanalyse, phosphatase og protein Ledningsidentifikation og -validering, målbaserede ADME/Tox-assays
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Detektionsmetode Fluorescens
Form Pulver
Mængde 10 x 10 mg
Substrater Phosphatase substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Fosfataser
Excitation/Emission ⁄358 455
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Etiket eller farvestof DiFMU