Få mere at vide
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC 18 (5) fast (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanin, 4-chlorbenzensulfonatsalt)
Artikelnummer. 11524726
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11524726 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11524726 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D7757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 DKK
    2784.65 DKK / 10mg
    Spare 275.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Når det påføres celler, diffunderer farvestoffet lateralt inden i plasmamembranen
Den langt røde fluorescerende, lipofile carbocyanin DiD er en længere bølgelængde DiI analog. Det leveres i fast form for at lette direkte påføring af krystaller på membraner og er svagt fluorescerende i vand, men meget fluorescerende og ret fotostabilt, når det inkorporeres i membraner. Den har en ekstrem høj ekstinktionskoefficient og korte levetider i exciteret tilstand (∽ 1 nanosekund) i lipidmiljøer.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys.
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Mængde 10 mg
Detektionsmetode Fluorescens
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Lifofilt sporstof
Subcellulær lokalisering Cellemembraner, Lipider