Få mere at vide
Invitrogen™ DiA; 4-Di-16-ASP (4-(4-(dihexadecylamino)styryl) -N- methylpyridiniumiodid)
Beskrivelse
Den lipofile aminostyrylprobe DiA indsættes i membraner med dens to alkylhaler og dens fluorofor orienteret parallelt med phospholipid-acylkæden. Når denne dialkylaminostyryl-probe binder til membraner, udviser den en stærk fluorescensforøgelse; dens fluorescens i vand er minimal.
Celleanalyse, Cellesporing& Sporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Til brug med (udstyr) | Fluorescensmikroskop |
| Mængde | 25 mg |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Lifofilt sporstof |
| Subcellulær lokalisering | Cellemembraner, Lipider |