Få mere at vide
Invitrogen™ Di(acetoxymethylester) (6-carboxy-2',7'-dichlordihydrofluorescein diacetat)
Beskrivelse
6-carboxy-2',7'-dichlordihydrofluoresceindiacetat er et ikke-fluorescerende molekyle, der let omdannes til grøn-fluorescerende form, når acetatgrupper fjernes af intracellulære esteraser og oxidation (ved aktiviteten af ROS) forekommer i cellen. Ved spaltning af acetat- og estergrupperne ved intracellulære esteraser og oxidation danner begge analoger carboxydichlorfluorescein med yderligere negative ladninger, der forhindrer dets lækage ud af cellen.
- Ex/Em: ca. 492 - 495/517 –527 nm
- Produktet er luftfølsomt (opbevares under tør argon eller nitrogen)
- Produktet kan opløses i DMSO, DMF eller ethanol til brug
- Indikator er cellegennemtrængende
- Fluorescens kan overvåges ved hjælp af et flowcytometer, fluorometer, mikropladelæser eller fluorescensmikroskop ved hjælp af excitationskilder og filtre passende til fluorescein
- Carboxyleret H2DCFDA-analog, som har to negative ladninger ved fysiologisk pH, og dens di(acetoxymethylester) tilgængelig separat
Der henvises til Molecular Probes™ Håndbog for yderligere produktinformation.
Apoptose, celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion, påvisning af frie radikaler, nitrooxidativ stress, reaktive iltarter
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | ROS Indicator |