Få mere at vide
Invitrogen™ Di-4-ANEPPDHQ
Artikelnummer. 10493103
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. 10493103
Brand: Invitrogen™ D36802
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Molekyler, der fluorescerer som reaktion på elektriske potentialeændringer i deres miljø
Forøgelser og fald i membranpotentialet - omtalt som henholdsvis membranhyperpolarisering og -depolarisering - spiller en central rolle i mange fysiologiske processer, herunder nerveimpulsudbredelse, muskelkontraktion, cellesignalering og ionkanal-gate. Potentiometriske sonder er vigtige værktøjer til at studere disse processer.
  • Hurtig-respons prober, der fungerer ved hjælp af ændring i deres elektroniske struktur, og dermed deres fluorescensegenskaber, som reaktion på ændring i det omgivende elektriske felt
  • Optisk respons er tilstrækkelig hurtig til at detektere forbigående (millisekunder) potentielle ændringer i excitable celler, herunder enkelte neuroner, hjerteceller og intakte hjerner
  • Størrelsen af deres potentialafhængige fluorescensændring er ofte lille; hurtig-respons prober viser typisk 2-10% fluorescensændring pr. 100mV
  • Vis potentialafhængigt skift i deres excitationsspektre, hvilket muliggør kvantificering af membranpotentiale ved hjælp af excitationsforholdsmålinger
  • Kationisk molekyle; udviser meget lav internalisering og godt signal:støjforhold og er nyttig til neurale netværksanalyse
  • Ex/Em-maksima bundet til modelphospholipidmembraner er ca. 465/635 nm (men spektrale egenskaber er meget afhængige af miljøet)
  • Ikke-fluorescerende indtil bundet til membraner
  • Opløselig i ethanol, DMSO og DM
  • Farvestof indføres i celler ved direkte tilsætning af stamopløsning til celledyrkningsmedium ved anvendelse af retrograd mærkning
  • Cellens plasmamembran har et transmembranpotentiale på ca. -70mV (negativt indvendigt) som en konsekvens af K+-, Na+- og Cl-koncentrationsgradienter, der opretholdes af aktive transportprocesser
  • Potentiometriske prober tilbyder en indirekte metode til at detektere translokationen af disse ioner
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellestruktur, cellelevedygtighed, spredning og funktion, membraner (generelt) og lipider
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Infrarød
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Produkttype ANEP farvestof
Mængde 1 mg
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Subcellulær lokalisering Cytoplasma& Cytosol