Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Tetramethylrhodamin, 40.000 MW, Neutral
Beskrivelse
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
- Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i en neutral eller anionisk dextran
- Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
- Cellelinjesporing i levende celler
- Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
- Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
- Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
- Undersøgelse af hydrodynamiske egenskaber af cytoplasmatisk matrix
- De fleste dextraner mærket med tetramethylrhodaminfarvestoffer er i det væsentlige neutrale
- For at producere mere højt anioniske dextraner tilføjer proprietær procedure negativt ladede grupper til dextranbærerne; disse produkter betegnes polyanioniske dextraner
- Nogle applikationer kræver, at dextran-sporstof behandles med formaldehyd eller glutaraldehyd til efterfølgende analyse: Til disse anvendelser lysinfikserbare dextrankonjugater af fluoroforer eller biotin
- Disse dextraner har kovalent bundne lysinrester, der tillader dextran-sporstoffer at blive konjugeret til omgivende biomolekyler ved aldehyd-medieret fiksering til efterfølgende påvisning ved immunhistokemiske og ultrastrukturelle teknikker
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dextran |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Klassiske farvestoffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 555/580 nm |
| Produktlinje | Invitrogen |