Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Rhodamine B, 70.000 MW, Neutral
Description
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
- Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i en neutral eller anionisk dextran
- Reaktionen bruges til at producere Rhodamine Green™ og Alexa Fluor™ 488 dextraner resulterer i, at slutproduktet er neutralt, anionisk eller kationisk
- Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
- Cellelinjesporing i levende celler
- Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
- Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
- Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
- Undersøgelse af hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix
- De fleste af dextraner mærket med zwitterionisk rhodamin B, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestoffer er i det væsentlige neutrale
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Spécification
Spécification
| Produkttype | Dextran |
| Mængde | 25 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Etiket eller farvestof | Klassiske farvestoffer |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Excitation/Emission | 570/590 nm |
| Produktlinje | Invitrogen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.