Få mere at vide
Invitrogen™ Dextran, Rhodamine B, 10.000 MW, Neutral
Artikelnummer. 11466337
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466337 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11466337 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. D1824
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Strenge metoder til at fjerne så meget ukonjugeret farvestof som praktisk muligt, efterfulgt af en analyse af dextrankonjugater ved tyndtlagskromatografi for at sikre fraværet af lavmolekylære forurenende stoffer
Mærkede dextraner er hydrofile polysaccharider, der oftest bruges i mikroskopiundersøgelser til at overvåge celledeling, spore bevægelsen af levende celler og til at rapportere de hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix. Den mærkede dextran indføres almindeligvis i cellerne via mikroinjektion. Dextraner er hydrofile polysaccharider kendetegnet ved deres moderate til høje molekylvægt, gode vandopløselighed og lave toksicitet. De udviser også generelt lav immunogenicitet. Dextraner er biologisk inerte på grund af deres ualmindelige poly-(α -D-1,6-glucose)-bindinger, som gør dem resistente over for spaltning af de fleste endogene cellulære glycosidaser.
  • Succinimidyl-kobling af farvestoffer til dextranmolekyle, hvilket i de fleste tilfælde resulterer i en neutral eller anionisk dextran
  • Velegnet til neuronal sporing (anterograd og retrograd) i levende celler
  • Cellelinjesporing i levende celler
  • Undersøgelse af intercellulær kommunikation (f.eks. i gap junctions, under sårheling og under embryonal udvikling)
  • Undersøgelse af vaskulær permeabilitet og blod-hjerne-barriereintegritet
  • Overvågning af forsuring (nogle dextran-farvestofkonjugater er pH-følsomme)
  • Undersøgelse af hydrodynamiske egenskaber af den cytoplasmatiske matrix
  • De fleste af dextraner mærket med den zwitterioniske rhodamin B, tetramethylrhodamin og Texas Red™ farvestoffer er i det væsentlige neutrale
Celleanalyse, Cellesporing og -sporing, Generel Cellesporing, Neuronal Tracing
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dextran
Mængde 25 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys.
Etiket eller farvestof Klassiske farvestoffer
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Excitation/Emission 570/590 nm
Produktlinje Invitrogen